Imprimer
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR959877-1G OR959877-5G OR959877-25G
APOSOR959877-1GEA 50.9 EUR
APOSOR959877-1G APOSOR959877-5G APOSOR959877-25G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419802
Numéro CAS: 942319-16-6