Imprimer
Hydrazide de l'acide 3-indoleacétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9596-1G OR9596-5G
APOSOR9596-1GEA 0 EUR
APOSOR9596-1G APOSOR9596-5G
Hydrazide de l'acide 3-indoleacétique
Hydrazide de l'acide 3-indoleacétique
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005634
Numéro CAS: 5448-47-5
EINECS: 226-672-7