2,6-Diméthyl-1,3-benzothiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959556-1G
OR959556-5G
APOSOR959556-1GEA
161
EUR
APOSOR959556-1G
APOSOR959556-5G
2,6-Diméthyl-1,3-benzothiazole 95%
2,6-Diméthyl-1,3-benzothiazole
Formule:
C₉H₉NS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
2941-71-1 |