Imprimer
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclopentyl 2-pyridyl ketone, 2-Cyclopentanecarbonylpyridine
OR959518-1G OR959518-5G
APOSOR959518-1GEA 130 EUR
APOSOR959518-1G APOSOR959518-5G
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07699202
Numéro CAS: 157592-43-3