Imprimer
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR959510-1G OR959510-250MG
APOSOR959510-1GEA 267 EUR
APOSOR959510-1G APOSOR959510-250MG
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
MW: 198.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11043995
Numéro CAS: 1172085-67-4