Imprimer
3-Amino-5-bromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9578-100G OR9578-25G OR9578-5G
APOSOR9578-100GEA 203 EUR
APOSOR9578-100G APOSOR9578-25G APOSOR9578-5G
3-Amino-5-bromopyridine
3-Amino-5-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646060
Numéro CAS: 13535-01-8