Imprimer
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957004-1G OR957004-5G
APOSOR957004-1GEA 128 EUR
APOSOR957004-1G APOSOR957004-5G
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile
Formule: C₉H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310802
Numéro CAS: 32327-71-2