Imprimer
2-Chloro-4-méthylanisole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1-methoxy-4-methylbenzene, 3-Chloro-4-methoxytoluene
OR956946-1G OR956946-5G
APOSOR956946-1GEA 60.9 EUR
APOSOR956946-1G APOSOR956946-5G
2-Chloro-4-méthylanisole 95%
2-Chloro-4-méthylanisole
Formule: C₈H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060649
Numéro CAS: 22002-44-4