Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR956383-1G
OR956383-25G
OR956383-5G
OR956383-250MG
OR956383-10G
APOSOR956383-1GEA
43
EUR
APOSOR956383-1G
APOSOR956383-25G
APOSOR956383-5G
APOSOR956383-250MG
APOSOR956383-10G
Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl (4-nitrophenyl)acetate
Formule:
C₉H₉NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00024802 Numéro CAS: 2945-08-6 |