Imprimer
98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: p-Nitrophenyl propyl ether
OR956283-1G OR956283-5G
APOSOR956283-1GEA 219 EUR
APOSOR956283-1G APOSOR956283-5G
98%
1-Nitro-4-propoxybenzène
Formule: C₉H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7244-77-1