Imprimer
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9562-1G OR9562-5G
APOSOR9562-1GEA 118 EUR
APOSOR9562-1G APOSOR9562-5G
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid
Formule: C₈H₇BrN₂O₃
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235101
Numéro CAS: 882430-69-5