Imprimer
6-Bromonicotinate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-bromonicotinate
OR9561-25G OR9561-5G
APOSOR9561-25GEA 66.7 EUR
APOSOR9561-25G APOSOR9561-5G
6-Bromonicotinate de méthyle 97%
6-Bromonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972371
Numéro CAS: 26218-78-0