Imprimer
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride, Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate HCl
OR955907-1G OR955907-5G
APOSOR955907-1GEA 104 EUR
APOSOR955907-1G APOSOR955907-5G
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031219
Numéro CAS: 535936-86-8