Imprimer
Methyl-4-methylpicolinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955702-1G OR955702-5G
APOSOR955702-1GEA 89.9 EUR
APOSOR955702-1G APOSOR955702-5G
Methyl-4-methylpicolinate 97%
Methyl-4-methylpicolinate
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265118
Numéro CAS: 13509-13-2