Imprimer
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR955340-100MG OR955340-250MG
APOSOR955340-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR955340-100MG APOSOR955340-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₈H₇ClN₂
MW: 166.61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258871
Numéro CAS: 27382-01-0