Imprimer
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955285-1G OR955285-5G
APOSOR955285-1GEA 101 EUR
APOSOR955285-1G APOSOR955285-5G
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine 98%
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797790
Numéro CAS: 503536-74-1