2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954558-10G
OR954558-1G
OR954558-5G
APOSOR954558-10GEA
754
EUR
APOSOR954558-10G
APOSOR954558-1G
APOSOR954558-5G
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide
Formule:
C₈H₈ClNS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00278248 Numéro CAS: 673476-96-5 |