Imprimer
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9545-1G OR9545-5G
APOSOR9545-1GEA 118 EUR
APOSOR9545-1G APOSOR9545-5G
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BClNO₃
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436013
Numéro CAS: 874288-12-7