Imprimer
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954047-1G OR954047-250MG
APOSOR954047-1GEA 435 EUR
APOSOR954047-1G APOSOR954047-250MG
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
2-(Ethylthio)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094046
Numéro CAS: 21101-79-1