Imprimer
1,5-Diméthoxynaphtalène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954006-1G OR954006-5G
APOSOR954006-1GEA 21.5 EUR
APOSOR954006-1G APOSOR954006-5G
1,5-Diméthoxynaphtalène 95%
1,5-Diméthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086779
Numéro CAS: 10075-63-5