Imprimer
4-Bromo-3-méthoxybenzoate de methyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9540-1G OR9540-25G OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA 0 EUR
APOSOR9540-1G APOSOR9540-25G APOSOR9540-5G
4-Bromo-3-méthoxybenzoate de methyle 98%
4-Bromo-3-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉BrO₃
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436018
Numéro CAS: 17100-63-9