Imprimer
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953987-10G OR953987-1G OR953987-5G
APOSOR953987-10GEA 0 EUR
APOSOR953987-10G APOSOR953987-1G APOSOR953987-5G
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine
Formule: C₉H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00659246
Numéro CAS: 64036-71-1