Imprimer
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953972-1G OR953972-5G
APOSOR953972-1GEA 203 EUR
APOSOR953972-1G APOSOR953972-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04309657
Numéro CAS: 640264-45-5