Imprimer
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953934-1G OR953934-5G
APOSOR953934-1GEA 85.7 EUR
APOSOR953934-1G APOSOR953934-5G
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 164.2044 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01168905
Numéro CAS: 33322-60-0