Imprimer
2,8-Dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido-[4,3-b]indole dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR953929-1G OR953929-5G
APOSOR953929-1GEA 125 EUR
APOSOR953929-1G APOSOR953929-5G
2,8-Dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido-[4,3-b]indole dihydrochloride
2,8-Dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride
Formule: C₁₃H₂₀Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00444963
Numéro CAS: 33162-17-3