Imprimer
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9539-1G OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA 163 EUR
APOSOR9539-1G APOSOR9539-5G
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BClNO₃
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436014
Numéro CAS: 874288-10-5