Imprimer
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953882-1G OR953882-5G
APOSOR953882-1GEA 30.1 EUR
APOSOR953882-1G APOSOR953882-5G
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole
Formule: C₁₂H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738924
Numéro CAS: 123771-23-3