Imprimer
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953872-1G OR953872-250MG
APOSOR953872-1GEA 712 EUR
APOSOR953872-1G APOSOR953872-250MG
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine
Formule: C₉H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738922
Numéro CAS: 43170-96-3