Imprimer
Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953813-1G OR953813-250MG
APOSOR953813-1GEA 126 EUR
APOSOR953813-1G APOSOR953813-250MG
Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Isoquinoline-1-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738864
Numéro CAS: 4494-18-2