Imprimer
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953792-1G OR953792-250MG
APOSOR953792-1GEA 128 EUR
APOSOR953792-1G APOSOR953792-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739249
Numéro CAS: 56671-67-1