Imprimer
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR953758-250MG OR953758-1G
APOSOR953758-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR953758-250MG APOSOR953758-1G
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClIN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16610529
Numéro CAS: 1197957-18-8