Imprimer
Ethyl-DL-leucate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: DL-Leucic Acid Ethyl Ester, Ethyl DL-2-Hydroxy-4-methylvalerate, DL-2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid Ethyl Ester
OR953661-25G OR953661-5G
APOSOR953661-25GEA 464 EUR
APOSOR953661-25G APOSOR953661-5G
Ethyl-DL-leucate 95%
Ethyl-DL-leucate
Formule: C₈H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10348-47-7