Imprimer
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953653-1G OR953653-5G
APOSOR953653-1GEA 328 EUR
APOSOR953653-1G APOSOR953653-5G
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02254125
Numéro CAS: 18986-09-9