Imprimer
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953566-100MG OR953566-1G OR953566-250MG
APOSOR953566-100MGEA 287 EUR
APOSOR953566-100MG APOSOR953566-1G APOSOR953566-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde
Formule: C₈H₅IN₂O
MW: 272.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457789
Numéro CAS: 900514-07-0