Imprimer
1-tert-Butylazetidin-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953557-25G OR953557-50G OR953557-5G
APOSOR953557-25GEA 310 EUR
APOSOR953557-25G APOSOR953557-50G APOSOR953557-5G
1-tert-Butylazetidin-3-ol
1-tert-Butylazetidin-3-ol
Formule: C₇H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02323245
Numéro CAS: 13156-04-2