Imprimer
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953526-1G OR953526-5G
APOSOR953526-1GEA 502 EUR
APOSOR953526-1G APOSOR953526-5G
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00552868
Numéro CAS: 51838-02-9