Imprimer
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953396-1G OR953396-5G
APOSOR953396-1GEA 219 EUR
APOSOR953396-1G APOSOR953396-5G
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formule: C₈H₂₀Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09455608
Numéro CAS: 20845-38-9