Imprimer
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-Morpholinecarboxylate
OR953214-1G OR953214-250MG OR953214-5G
APOSOR953214-1GEA 168 EUR
APOSOR953214-1G APOSOR953214-250MG APOSOR953214-5G
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Methyl-3-morpholinecarboxylate
Formule: C₆H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038676
Numéro CAS: 126264-49-1