Imprimer
Alcool 2,6-dichloro-α-méthylbenzylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953192-1G OR953192-5G
APOSOR953192-1GEA 21.5 EUR
APOSOR953192-1G APOSOR953192-5G
Alcool 2,6-dichloro-α-méthylbenzylique 95%
Alcool 2,6-dichloro-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₈Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016853
Numéro CAS: 53066-19-6