Imprimer
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953022-1G OR953022-5G
APOSOR953022-1GEA 55.8 EUR
APOSOR953022-1G APOSOR953022-5G
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Methyl-3-nitrophenylacetate
Formule: C₉H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669939
Numéro CAS: 10268-12-9