Imprimer
Boc-D-Alanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
OR952941-100G OR952941-1KG OR952941-500G
APOSOR952941-100GEA 74.1 EUR
APOSOR952941-100G APOSOR952941-1KG APOSOR952941-500G
Boc-D-Alanine 98%
Boc-D-Alanine
Formule: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063123
Numéro CAS: 7764-95-6