Imprimer
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952913-1G OR952913-5G
APOSOR952913-1GEA 0 EUR
APOSOR952913-1G APOSOR952913-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08702763
Numéro CAS: 96835-17-5