Imprimer
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952811-1G OR952811-25G OR952811-5G
APOSOR952811-1GEA 0 EUR
APOSOR952811-1G APOSOR952811-25G APOSOR952811-5G
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
Formule: C₇H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01664218
Numéro CAS: 52112-68-2