Imprimer
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
OR952731-1G OR952731-250MG
APOSOR952731-1GEA 364 EUR
APOSOR952731-1G APOSOR952731-250MG
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05270868
Numéro CAS: 691363-31-2