Imprimer
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxy-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Keto-5-methoxyvalerate, 3-Keto-5-methoxyvaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate
OR952690-1G OR952690-5G
APOSOR952690-1GEA 92.8 EUR
APOSOR952690-1G APOSOR952690-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C/0.075mmHg
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042840
Numéro CAS: 62462-05-9