Imprimer
Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952661-25G OR952661-5G
APOSOR952661-25GEA 0 EUR
APOSOR952661-25G APOSOR952661-5G
Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Ethyl-2-morpholinoacetate
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023375
Numéro CAS: 3235-82-3