Imprimer
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952606-1G OR952606-5G
APOSOR952606-1GEA 212 EUR
APOSOR952606-1G APOSOR952606-5G
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047222
Numéro CAS: 79183-65-6