Imprimer
Ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, Ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
OR952499-1G OR952499-5G
APOSOR952499-1GEA 63.8 EUR
APOSOR952499-1G APOSOR952499-5G
Ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842151
Numéro CAS: 3998-88-7