Imprimer
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952433-1G OR952433-5G
APOSOR952433-1GEA 21.5 EUR
APOSOR952433-1G APOSOR952433-5G
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909912
Numéro CAS: 115279-57-7