Imprimer
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952366-10G OR952366-25G OR952366-5G
APOSOR952366-10GEA 116 EUR
APOSOR952366-10G APOSOR952366-25G APOSOR952366-5G
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08572143
Numéro CAS: 25699-98-3